MABN2394
Anti-Syntaxin-3B Antibody, clone 12E5
clone 12E5, from mouse
Sinónimos:
STX3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
12E5, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, bovine
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Stx3(20908)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Western Blotting applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunoprecipitation applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunohistochemistry applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunocytochemistry applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Syntaxin-3B in 10 µg of human retinal tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1