Documentos clave
MABF243
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-par-2, clon SAM11
clone SAM11, from mouse
Sinónimos:
Proteinase-activated receptor 2, PAR-2, Coagulation factor II receptor-like 1, G-protein coupled receptor 11, Thrombin receptor-like 1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
SAM11, monoclonal
application:
FACS
IHC
WB
species reactivity:
mouse, human
technique(s):
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
3
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
SAM11, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F2RL1(2150)
General description
La proteína denominada receptor 2 activado por proteinasa (PAR2/PAR-2), o receptor tipo 1 del factor de coagulación II, receptor 11 acoplado a la proteína G, receptor tipo 1 de trombina, y codificado por el gen humano F2RL1/GPR11/PAR2 es un receptor de tripsina y enzimas similares a la tripsina acoplado a las proteínas G. Su función está mediada por la activación de varias vías de señalización, entre ellas: la fosfolipasa C (PLC) y las cinasas de proteínas activadas por mitógenos y calcio intracelular (MAPK), la I-kappaB cinasa/NF-kappaB y Rho. También, como parte de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa, la PAR2 actúa como sensor de las enzimas proteolíticas generadas durante la infección y su papel es la promoción de la inflamación y la respuesta inflamatoria. La PAR2 interviene también en el tono vascular y de las vías respiratorias, en la regulación de la presión arterial y en muchas otras vías de respuesta de receptores acoplados a la proteína G. La PAR2 es una proteína de membrana multipaso que se expresa ampliamente en la mayoría de los tejidos excepto el cerebro o el músculo esquelético.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido lineal que corresponde al extremo N terminal de la Par-2 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el Par-2 en el intestino delgado humano, cortes de arteria coronaria y aorta, y en tejidos arteriales y venosos humanos (Molino, M., et al. (1998). Arterioschler Throm Vasc Biol. 18(5):825-832.).
Análisis mediante citometría de flujo: un lote representativo de un laboratorio independiente detectó el Par-2 en células COS-1 transfectadas con Par-2 (Molino, M., et al. (1997). J Biol Chem. 272(17):11133-11141.).
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-Par-2, clon SAM11 es un anticuerpo contra la Par-2 para utilizar en inmunoelectrotransferencia (western blot), IHC y citometría de flujo.
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células NIH/3T3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el Par-2 en 10 µg de lisado de células NIH/3T3.
Target description
~50 kDa observados. El PM calculado de esta proteína es de 44 kDa. Sin embargo, puede observarse en pesos moleculares mayores debido a la glucosilación.
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Madhumita Paul et al.
FASEB bioAdvances, 1(4), 255-264 (2019-06-15)
Protease activated receptor 2 (PAR2) is a G-protein coupled receptor that contributes to prostate fibrosis and lower urinary tract symptoms (LUTS). In addition to fibrosis, aberrant smooth muscle tone in the prostate has been hypothesized to play a role. We
Yanju Bao et al.
Molecular pain, 10, 28-28 (2014-06-03)
Bone cancer pain is currently a major clinical challenge for the management of cancer patients, and the cellular and molecular mechanisms underlying the spinal sensitization remain unclear. While several studies demonstrated the critical role of proteinase-activated receptor (PAR2) in the
Sohel M Julovi et al.
The American journal of pathology, 179(5), 2233-2242 (2011-09-13)
Activated protein C (APC) is a natural anticoagulant that exerts anti-inflammatory and cytoprotective properties mediated through the protease activated receptor (PAR)-1. APC can also proteolytically cleave PAR-2, although subsequent function is unknown. On the basis of recent evidence that APC