MAB3402
Anticuerpo anti-proteína gliofibrilar ácida, clon GA5
clone GA5, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
GFAP
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
GA5, monoclonal
species reactivity
chicken, pig, rat, bovine, mouse, rabbit, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
se utilizaron 5 μg/ml de un lote anterior.
Inmunohistoquímica:
5 µg/ml
Inmunotransferencia:
reconoce una proteína de 51 kDa en westerns reductores de lisados cerebrales totales.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este lote detectó la proteína gliofibrilar ácida en 10 μg de lisado cerebral de ratón.
Target description
Linkage
Physical form
Storage and Stability
NO CONGELAR.
Analysis Note
Tejido cerebral de ratón, cultivo de astrocitos.
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.