CLS3474
Placas multipocillo de ultra baja fijación Corning® Costar®
size 96 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Sinónimos:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
flat bottom clear
polystyrene
round wells
esterilidad
sterile
sterile
Características
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: flat bottom, clear
envase
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 3474
tamaño
96 well
superficie
0.32 cm2 , cell growth area (cm2)
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
pocillos
96 wells
color
clear
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
(Ultra-Low Attachment)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Las placas de ultrabaja fijación se caracterizan por una capa de hidrogel unida covalentemente que inhibe con eficacia la fijación celular
- La superficie minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
- La superficie es no tóxica, biológicamente inerte y no degradable
- Tapas no reversibles con anillos de condensación que reducen la contaminación
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación del pocillo
- Perfil uniforme para facilidad de apilamiento
- Esterilizadas con radiación gamma y con certificado de apirogenicidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)