Saltar a
IPAKQUA00
Cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta ® para agua purificada
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKQUAA1.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
32020403
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
El cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® para purificación del agua contiene los innovadores medios de intercambio iónico IQnano™ para eliminar los iones hasta concentraciones traza y carbón activado sintético de alta calidad que actúa sobre las trazas de contaminantes orgánicos.
Combinado con un cartucho de ultrafiltración IPAK Meta® para purificación del agua (IPAKMET00), permite la producción de agua ultrapura (Tipo I) destinada a aplicaciones sensibles de laboratorio.
Application
  • Para los sistemas de purificación de agua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 y EQ 7008/16 alimentados con agua purificada.
  • Proporciona agua ultrapura (Tipo I) para aplicaciones sensibles
Features and Benefits
  • La etiqueta e-Sure permite la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa
  • Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación
  • El 78% de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
IPAKMET00IPAKQUAEXIPAKMETEX
description
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKQUAA1.
description
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKMETA1.
description
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and IQ 7003/05 /10 /15 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKQUAA1.
description
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKMETA1.
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7000
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7016
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7010
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7000
manufacturer/tradename
Milli-Q®
manufacturer/tradename
Milli-Q®
manufacturer/tradename
Milli-Q®
manufacturer/tradename
Milli-Q®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
input
feed water nature purified water
input
-
input
feed water nature purified water (Elix®)
input
feed water nature purified water (Elix®)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)