Saltar a
IPAKMETEX
Cartucho de ultrafiltración IPAK Meta® para el agua purificada Elix®
greener alternative
Alternativa más ecológica
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKMETA1.
Sinónimos:
Cartucho IPAK Meta para agua Elix
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature purified water (Elix®)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7000
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
General description
Este cartucho de ultrafiltración IPAK Meta® para agua Elix® contiene la resina de intercambio iónico de lecho mixto Jetpore® para eliminar los iones traza del agua de alimentación Elix®.
Combinado con un cartucho de ultrafiltración de agua IPAK Quanta® para agua Elix® (IPAKQUAEX), permite la producción de agua ultrapura (Tipo I) para aplicaciones sensibles de laboratorio.
Seguimos demostrando nuestro compromiso con un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Hemos revisado nuestros cartuchos de purificación para identificar oportunidades clave de minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto. Este producto se ha beneficiado de una optimización de la mezcla de resina, el embalaje y la gestión del final de vida útil. Por lo tanto, se identifica como un producto alternativo más ecológico en la categoría de reingeniería. Vea la tarjeta de puntuación DfS para el nuevo cartucho IPAK Meta® para agua Elix®.
Application
  • Para los sistemas de purificación de agua ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 alimentados con agua Elix®
  • Proporciona agua ultrapura (Tipo I) para aplicaciones sensibles
Features and Benefits
  • La etiqueta e-Sure permite la conexión RFID con el sistema para una supervisión perfecta del estado de los fungibles, la gestión de los datos y una trazabilidad completa.
  • Se suministra con un tapón de drenaje para eliminar el exceso de agua y reducir el peso del cartucho agotado en su eliminación.
  • El 78% de los proveedores de repuestos cuentan con la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)