HAWG04700
Membrana de filtración MF-Millipore™, tamaño de poro 0,45 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 100 discs
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
79 % porosity
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Productos recomendados
material
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Quality Level
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 100 discs
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2.5%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
bubble point
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
- Clarificación de disoluciones acuosas
- Eliminación de partículas
- Análisis de partículas
- Análisis microbiológico
- Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
- Agua de grado para análisis de microplásticos
- Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
- Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.