Documentos clave
AP10045S0
Millipore
Recipientes
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads), sterile, diam. 45 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.24
Materiales
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
esterilidad
sterile
envase
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads)
Diámetro
45 mm
entrada
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
10 recipientes de 100 almohadillas absorbentes, estériles, de 45mm de diámetro, se utilizan para reforzar los filtros en los indicadores Millipore para el análisis de contaminación. Cuando están saturados con medio de cultivo, también pueden utilizarse para cultivar microorganismos sobre las membranas. Para aumentar el caudal y el rendimiento, pueden colocarse nuestros separadores de malla tejida entre los filtros en una filtración en serie para evitar que el filtro siguiente «ciegue» los poros del filtro anterior. Las almohadillas absorbentes evitan daños en la membrana en condiciones de alta presión o flujo rápido. El material de celulosa blanca pura utilizado en estas almohadillas absorbentes se ha muestreado y analizado, y cumple las especificaciones.
Aplicación
Estas almohadillas encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial.
Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana.
Ligadura / enlace
Sustituye a: AP1 004 7S0