Documentos clave
HAWP01300
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 µm
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Millipore
Parámetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diám. del filtro
13 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
2.5%
color
white
índice de refracción
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacidad
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
punto de burbuja
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: HAWP
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y en investigación.
Los filtros MF-Millipore sin tensioactivo Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles del agua que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Aplicación
  • Clarificación de disoluciones acuosas
  • Eliminación de partículas
  • Análisis de partículas
  • Análisis microbiológico
  • Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
  • Agua de grado para análisis de microplásticos
  • Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Otras notas
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
  • Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Yuhua Deng et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(2), 47-47 (2020-02-28)
Microbial ecosystems interact with the human body and affect human health. The microbial community on the ocular surface remains an underexplored territory despite its importance as the first line of defense barrier that protects the eye and ultimately sight. We