CS40MS01H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinónimos:
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiales
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Clarisolve®
Parámetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Longitud
22 cm (8.5 in.)
Anchura
7.4 cm (2.9 in.)
filtración área
0.014 m2
impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
0.9-1.2 μg/L
entrada
sample type liquid
conductividad
0.91 – 1.29 μS/cm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable