Documentos
CS20MS05F1-X
Millipore
Filtros de profundidad Clarisolve®
High-density cell cultures
Sinónimos:
Clarisolve 20 μm Pod Depth Filters, 0.55 m 2 (5.92 ft 2)
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
Millistak+® media
polypropylene
Quality Level
manufacturer/tradename
Clarisolve®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
H
32 cm (12.5 in.)
L
62 cm (24.2 in.)
W
17.3 cm (6.8 in.)
filtration area
0.55 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
General description
Los filtros de profundidad CLARISOLVE® son la primera oferta de clarificación primaria con una estructura de densidad de gradiente específicamente diseñada para las distribuciones de tamaño de partícula de corrientes de alimentación pretratados. Con una capacidad volumétrica mejorada y una turbidez reducida con respecto a los filtros de profundidad disponibles en la actualidad, la etapa de clarificación de los nutrientes pretratados se puede procesar en un tamaño significativamente reducido sin necesidad de una etapa de clarificación secundaria.
El filtro de profundidad CLARISOLVE®, una unidad a escala μPod, proporciona la forma más rápida y eficiente de clarificar corrientes de gran densidad y transferir fácilmente los procesos upstream a downstream sin el uso de centrifugación.
Este filtro CLARISOLVE® tiene una superficie de filtración de 0,55 m2 y un formato Pod (punto de suministro).
Application
Cultivos celulares de alta densidad
Specifications
Grado del filtro: 20MS
Preparation Note
Método de esterilización
Se mantiene la integridad después de 1 ciclo de autoclave de 60 minutos a 123 °C.
Legal Information
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3