Merck
CS20MS02H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.027 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinónimos:
Filtros de profundidad de escala de laboratorio Clarisolve 0,027 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Nombre del producto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiales
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Clarisolve®
Parámetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Longitud
22 cm (8.5 in.)
Anchura
9.4 cm (3.7 in.)
filtración área
0.027 m2
impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
1.4-2.1 μg/L
entrada
sample type liquid
conductividad
0.80 – 1.59 μS/cm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
agua producida; después de autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y enjuague con agua purificada a un caudal de 600 LMH durante 10 minutos. Se extrajo una muestra de filtrado cada 2 minutos durante el enjuague y se analizó la conductividad.
Aplicación
Cultivos celulares de alta densidad
Especificaciones
Grado del filtro: 20MS
Nota de preparación
Método de esterilización
Se mantiene la integridad después de 2 ciclos de autoclave de 60 minutos a 123 °C.
Nota de análisis
Carbono orgánico total (TOC) residuo: Después de autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y enjuague con agua purificada a un caudal de 600 LMH durante 600 minutos. Al final de la descarga de agua, se extrajo una muestra para determinar los valores típicos de TOC.
Información legal
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable