Saltar al contenido
MX0SP20CL3
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro en formato Micro 20
X0SP, filtration area 20 cm², Process Development Scale
greener alternative
Alternativa más ecológica
Sinónimos:
Conexión con adaptador Luer hembra, Filtro de profundidad Millistak+ HC Pro Pod, Millistak+ X0SP Micro 20 Filtro de Profundidad, Superficie 20 cm2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151806
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro en formato Micro 20, X0SP, silica filter aid (with Polyacrylic fiber), filtration area 20 cm2, hydrophilic
Quality Segment
material
glass filled polypropylene housing, silica filter aid (with Polyacrylic fiber)
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
diam.
2.5 in. (6.4 cm)
filtration area
20 cm2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
input
sample type liquid
fitting
Luer fitting
filter grade
X0SP
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Micro 20
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Application
Clarificación secundaria (cosecha directa y centrada) y filtración anterior
Features and Benefits
Los dispositivos Millistak+® HC Pro Micro 20 ofrecen:
  • Mejor escalabilidad durante los ensayos de cribado de medios
  • El área de filtración más pequeña reduce ligeramente los requisitos de volumen de flujo de alimentación (aproximadamente un 15% menos).
  • La carcasa transparente permite la visibilidad del flujo de líquido
  • Caudales más fáciles de calcular en función de un área de filtro de 20 cm2
Los medios Millistak+®HC Pro ofrecen:
  • Materiales sintéticos de construcción
  • Reducen los TOC extraíbles, y reducen en un 50 % los volúmenes de descarga antes de su uso recomendados
  • Sin beta glucanos que interfieran en el análisis de endotoxinas bacterianas mediante la prueba del lisado de amebocitos de Limulus (LAL)
  • Uniformidad entre lotes para el desarrollo e implantación satisfactorios de procesos de clarificación robustos
  • Capacidad de filtración de hasta el doble, con propiedades de retención de filtro equivalentes, en comparación con las de referencia de tierra de diatomeas (DE)
  • Mejor aclaramiento de impurezas proteicas de las células anfitrionas (HCP)
Los filtros de Pod Millistak+® ofrecen:
  • Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
  • Formato modular flexible que brinda escalabilidad de hasta 20 000 litros
  • Diseño desechable patentado que elimina la necesidad de validación de la carcasa, la CIP o la limpieza
  • Los filtros de Pod independientes protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
  • Construcción robusta, fácil de usar y configurar
  • Menor tamaño que facilita el uso en espacios reducidos
Packaging
3 EA
Other Notes
Se mantiene la integridad después de 2 ciclos de autoclave de 60 minutos a 123 °C.
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
MILLISTAK+® es una marca comercial de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)