ABE23
Anti-Gdown1 Antibody
from sheep, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Myocardial zonula adherens protein, GRINL1A upstream protein, Gup, Gdown1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
sheep
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
ChIP: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POLR2M(81488)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Chromatin Immunoprecipitation Sequencing Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in HeLa cells. (Price, D., et al. (2012). Cell. 45(1):38-50.)
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Gdown1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable