Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
AB2253
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-doblecortina
serum, from guinea pig
Sinónimos:
Anti-Doublecortin Antibody, AB2253 | Sigma-Aldrich
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
guinea pig
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunofluorescence: suitable (Frozen tissue sections)
immunohistochemistry: suitable (Paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DCDC1(341019)
Descripción general
El anti-doblecortina, nº de ref. AB2253, es un anticuerpo policlonal de cobaya que detecta la doblecortina y se ha probado para utilizar en inmunohistoquímica (parafina), inmunofluorescencia e inmunoelectrotransferencia.
Peso molecular objetivo ~42 kDa observado; 40,61 kDa calculado. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Especificidad
Este anticuerpo policlonal de cobaya detecta la doblecortina en especies murinas y de rata. Se dirige a un epítopo con 17 aminoácidos de la región C-terminal.
No se ha determinado la reactividad con otras especies.
Inmunógeno
Epítopo: C-terminal
Péptido recombinante.
Aplicación
El anticuerpo anti-doblecortina se ha utilizado en tinción inmunohistoquímica e inmunofluorescente.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La doblecortina (DCX) se identifica como un marcador importante de la neurogénesis. Actúa como una herramienta valiosa para estudiar y comparar el proceso de neurogénesis en diferentes especies.
Calidad
Evaluada por inmunoelectrotransferencia en lisados de tejido cerebral de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la doblecortina en lisado cerebral de rata.
Descripción de destino
~45 kDa observados; 40,57 kDa calculados. En algunos lisados pueden observarse bandas no caracterizadas.
Ligadura / enlace
Sustituye a: AB5910
Forma física
Agotamiento de GST
Suero de cobaya empobrecido en GST con azida sódica 0,05 %
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción. Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Nota de análisis
Control
Lisado de cerebro de rata
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Jacques Balthazart et al.
Brain, behavior and evolution, 84(1), 1-4 (2014-07-19)
Commentary on “Evaluating the Predictive Value of Doublecortin as a Marker for Adult Neurogenesis in Canaries (Serinus canaria)” by Michiel Vellema, Moritz Hertel, Susan L. Urbanus, Annemie Van der Linden, and Manfred Gahr (Journal of Comparative Neurology 2014, 522 :
Tomás P Bachor et al.
Neurobiology of disease, 108, 13-28 (2017-07-27)
Diabetes mellitus (DM) is reaching epidemic conditions worldwide and increases the risk for cognition impairment and dementia. Here, we postulated that progenitors in adult neurogenic niches might be particularly vulnerable. Therefore, we evaluated the different components of the mouse subventricular
Embryonic Nkx2. 1-expressing neural precursor cells contribute to the regional heterogeneity of adult V-SVZ neural stem cells
Delgado RN and Lim DA
Developmental Biology, 407(2), 265-274 (2015)
Tania Campos-Ordoñez et al.
Experimental neurology, 261, 236-244 (2014-05-27)
Hydrocephalus can develop secondarily to a disturbance in production, flow and/or absorption of cerebrospinal fluid. Experimental models of hydrocephalus, especially subacute and chronic hydrocephalus, are few and limited, and the effects of hydrocephalus on the subventricular zone are unclear. The
Combination treatment with ethyl pyruvate and IGF-I exerts neuroprotective effects against brain injury in a rat model of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy
Rong Z, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 36(1), 195-203 (2015)