Documentos
ABN91
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NeuN
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
chicken
Quality Level
100
200
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgY
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
La NeuN (proteína de unión al ARN, fox-1 homólogo 3; Fox-1 homólogo C) es una proteína de unión al ARN que se encuentra exclusivamente en los núcleos de las neuronas. Es miembro de la familia evolutivamente conservada Fox-1 y está principalmente involucrada en el corte y empalme del ARN.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el N-terminal de la NeuN.
Otras homologías: Humana (homología de secuencia del 94 %).
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al extremo N-terminal de la NeuN murina.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la NeuN en células de corteza de rata E18.
Análisis de inmunohistoquímica: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la NeuN en los tejidos cerebral, de hipocampo y de corteza frontal de ratón.
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-NeuN está validado para ser utilizado en IHC(P), inmunoelectrotransferencia e ICC para la detección de la NeuN.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido E16 cerebral de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la NeuN en 10 µg /ml de lisado de tejido E16 cerebral de ratón.
Target description
~45 kDa observados. En algunos lisados aparecen bandas no caracterizadas en ~40 y ~50 kDa .
Physical form
Policlonal de pollo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido E16 cerebral de ratón
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Zsofia I Kovacs et al.
Theranostics, 8(17), 4837-4855 (2018-10-04)
Magnetic resonance imaging (MRI)-guided pulsed focused ultrasound (pFUS) combined with microbubbles (MB) contrast agent infusion has been shown to transiently disrupt the blood-brain barrier (BBBD), increasing the delivery of neurotherapeutics to treat central nervous system (CNS) diseases. pFUS interaction with
Mariana Bravo-Hernández et al.
Pain, 157(3), 613-626 (2015-11-07)
It has been recently proposed that α5-subunit containing GABAA receptors (α5-GABAA receptors) that mediate tonic inhibition might be involved in pain. The purpose of this study was to investigate the contribution of α5-GABAA receptors in the loss of GABAergic inhibition
Alexander J Davies et al.
Cell, 176(4), 716-728 (2019-02-05)
Sensory axons degenerate following separation from their cell body, but partial injury to peripheral nerves may leave the integrity of damaged axons preserved. We show that an endogenous ligand for the natural killer (NK) cell receptor NKG2D, Retinoic Acid Early 1
Curt Mazur et al.
JCI insight, 4(20) (2019-10-18)
Intrathecal (IT) delivery and pharmacology of antisense oligonucleotides (ASOs) for the CNS have been successfully developed to treat spinal muscular atrophy. However, ASO pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) properties remain poorly understood in the IT compartment. We applied multimodal imaging
Lauren Carr et al.
PloS one, 12(2), e0172736-e0172736 (2017-02-25)
The secreted glycoproteins, Slit1-3, are classic axon guidance molecules that act as repulsive cues through their well characterised receptors Robo1-2 to allow precise axon pathfinding and neuronal migration. The expression patterns of Slit1-3 and Robo1-2 have been most characterized in