Documentos clave
8.22303
Sigma-Aldrich
Resorcinol
for synthesis
Sinónimos:
Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-585-2
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
605 °C
potencia
301 mg/kg LD50, oral (Rat)
3360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.4 % (v/v)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
281 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
temperatura de transición
flash point 127 °C
solubilidad
1000 g/L
densidad
1.28 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
600‑700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Clave InChI
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Electrochemical oxidation of resorcinol: mechanistic insights from experimental and computational studies - This study explores the electrochemical oxidation of resorcinol, providing insights into its physicochemical properties and detection methods (K Ngamchuea et al., 2020).
  • Mechanism of base-catalyzed resorcinol-formaldehyde and phenol-resorcinol-formaldehyde condensation reactions: A theoretical study - This article examines the condensation reactions of resorcinol using quantum chemistry methods (T Li et al., 2017).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 108 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C - closed cup