Documentos clave
8.22333
Sigma-Aldrich
Hydroquinone
for synthesis
Sinónimos:
Hydroquinone, 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
204-617-8
NACRES:
NA.22
bp:
287 °C/1013 hPa
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
515 °C
potencia
302 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
dilution
(for synthesis)
bp
287 °C/1013 hPa
mp
172 °C (decomposition)
temperatura de transición
flash point 165 °C
solubilidad
70 g/L
densidad
1.358 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Clave InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Hydroquinone can be used as a reducing agent:
  • To synthesize metal nanoparticles by reduction of metal salt precursors.
  • For the reduction of aryldiazonium salt intermediates to aromatic compounds.
  • In combination with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) to prepare urchin-like gold nanoparticles via a one-pot seedless growth process.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
165 °C - closed cup