Merck
8.00421
4-Aminophenol
for synthesis
Sinónimos:
4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
4-(NH2)C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-616-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.4 hPa ( 110 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>250 °C
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
284 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
190 °C
transition temp
flash point 195 °C
solubility
16 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]c1ccc(cc1)[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong><strong>Advances in photothermal and plasmonic catalysis:</strong></strong> 4-Aminophenol is commonly used as a vital chemical precursor in the manufacturing of preservatives, drugs, desiccants and photographic developers (Li et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminophenol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c