524403
Pravastatin, Sodium Salt
A water-soluble, competitive 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that potently blocks in vivo cholesterol synthesis (Ki = ~1 nM).
Sinónimos:
Pravastatin, Sodium Salt, (βR,δR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,δ,6-trihydroxy-2-methyl-8[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxyl]-1-naphthaleneheptanoic Acid Na, 3β-Hydroxycompactin, Na
descripción
Merck USA index - 14, 7714
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]1[C@H]2[C@H](C[C@@H](C=C2C=C[C@@H]1C)O)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
Clave InChI
VWBQYTRBTXKKOG-IYNICTALSA-M
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AMG-CoA reductase
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hamelin, B.A., and Turgeon, J., 1998. Trends Pharmacol. Sci.19, 26.
Narisawa, T., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res.87, 798.
Cohen, L.H., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 2203.
Koga, T., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta.1045, 115.
Yoshino, G., et al. 1986. Diabetes Res. Clin. Pract. 2, 179
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable