Documentos clave
516566
Sigma-Aldrich
PPARγ Antagonist III, G3335
The PPARγ Antagonist III, G3335, also referenced under CAS 36099-95-3, controls the biological activity of PPARγ.
Sinónimos:
PPARγ Antagonist III, G3335, H-Trp-Glu-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H19N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
333.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
water: 30 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C16H19N3O5/c17-11(7-9-8-18-12-4-2-1-3-10(9)12)15(22)19-13(16(23)24)5-6-14(20)21/h1-4,8,11,13,18H,5-7,17H2,(H,19,22)(H,20,21)(H,23,24)/t11-,13-/m0/s1
Clave InChI
PWIQCLSQVQBOQV-AAEUAGOBSA-N
Descripción general
A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible PPARγ antagonist (KD = ~ 8 µM). Shown to inhibit the agonist activity of Rosiglitazone (100 nM) in a dose-dependent manner (IC50 = 31.9 µM) in transfected COS-7 cells.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
PPARγ
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
kd = ~ 8 µM as PPARγ antagonist
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparación
Addition of a small amount of acid or base may be required for complete solubilization.
Reconstitución
Following reconstitution aliquot freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Ye, F., et al. 2006. Chembiochem7, 74.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable