Documentos clave
5.05762
Sigma-Aldrich
(+/-)-Clopidogrel Hydrogensulfate
Sinónimos:
(+/-)-Clopidogrel Hydrogensulfate, Purinergic P2Y12 Receptor Antagonist, (+/-)-Clopidogrel, Plavix
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16ClNO2S · xH2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
321.82 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])O.[s]1c2c(cc1)C[N+H](CC2)C(c3c(cccc3)Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
FDEODCTUSIWGLK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A thienopyridine compound that acts as a specific irreversible inhibitor of purinergic P2Y12 receptors. Blocks ADP-induced platelet aggregation and serves as an anti-thrombotic agent. Shown to reduce vascular inflammation and angiotensin II induced-abdominal aortic aneurysm progression. Clopidogrel is a prodrug that requires activation by CYP enzyme system to produce its pharmacologically active metabolite.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
P2Y₁₂
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Liu, O., et al. 2012. PLoS One.7, e51707.
Savi, P., et al. 2005. Semin. Thromb. Hemost.31, 174.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable