Merck
SML2844
Rivaroxaban
≥98% (HPLC), selective factor Xa (FXa) inhibitor, powder
Sinónimos:
(S)-Rivaroxaban, (S)-5-Chloro-N-{[2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]oxazolidin-5-yl]methyl} thiophene-2-carboxamide, 5-Chloro-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl}methyl)thiophene-2-carboxamide, BAY 59-7939, BAY-59-7939, BAY59-7939, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18ClN3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
435.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Rivaroxaban, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -34 to -44, c = 0.3 in DMSO
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
InChI key
KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
Rivaroxaban is an orally active, active site-targeting, highly potent and selective factor Xa (FXa) inhibitor (IC50 = 0.7 nM; no activity against thrombin, trypsin, plasmin, FVIIa, FIXa, FXIa, urokinase, or activated protein C up to 20 μM) with good anticoagulant activity in vitro (dose for doubling fibrin formation time = 230/300 nM in human/rat plasma) and antithrombotic efficacy in vivo (ED50 = 1 mg/kg i.v. or 5 mg/kg p.o. by rat arteriovenous shunt model).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rivaroxaban
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)