Merck
SML3285
Apixaban
≥98% (HPLC), powder, Factor Xa (FXa) inhibitor
Sinónimos:
1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, BMS 562247, BMS-562247, BMS562247
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H25N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
459.50
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Apixaban, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N5(CCCCC5=O)c1ccc(cc1)N2CCc3c([n](nc3C(=O)N)c4ccc(cc4)OC)C2=O
InChI
1S/C25H25N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,32)
InChI key
QNZCBYKSOIHPEH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Apixaban is an orally active, active site-targeting, highly potent and selective factor Xa (FXa) inhibitor (human/rabbit Ki = 0.08/0.17 nM; trypsin Ki >3 μM) with good anticoagulant activity in vitro (EC2x = 3.8 μM by prothrombin time (PT) assay, 5.1 μM by activated partial thromboplastin time (aPTT) assay) and antithrombotic efficacy in vivo (IC50 = 329 nM i.v. by rabbit arteriovenous shunt model).
Orally active, active site-targeting, highly potent and selective factor Xa (FXa) inhibitor with antithrombotic efficacy in vitro and in vivo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apixaban
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)