1.93205
Fosfato de potasio monobasic
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Línea del producto
EMPARTA®
mp
252.6 °C (lit.)
densidad
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.