Merck
1.37101
SAFC
Cloruro de calcio dihydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Calcium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-140-8
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Calcium chloride dihydrate is a mineral salt typically used as buffering agent in pharmaceutical formulations. Beyond, calcium chloride dihydrate is used as a complexing builder, flavor enhancer and stabilizer for food and beverage.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Calcium chloride dihydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.