1.37092
Fosfato de sodio dibasic heptahidratado
EMPROVE® EXPERT, DAC, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio heptahidratado
About This Item
Productos recomendados
Agency
DAC
USP
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.9 (vs air)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
Características
RNase and DNase free
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidad
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Información legal
Producto relacionado
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
En el paso de conjugación en la producción de ADC se une un principio farmacéutico activo de gran potencia (HPAPI) a un AcM mediante un enlazador estable. Una conjugación eficaz implica decisiones complejas, esbozadas en esta página con servicios y productos para asegurar el éxito.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.