1.06349
Dihidrogenofosfato de sodio monohidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, BP, ChP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Fosfato de sodio monobasic monohydrate, Dihidrógenofosfato de sodio monohydrate, Fosfato de monosodio
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
ChP
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
850 g/L
density
2.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
related product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c