Merck
1.06585
SAFC
Hidrogenofosfato de disodio
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP, E 339
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Fosfato de sodio dibasic, Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio, Hidrogenofosfato de sodio
About This Item
Fórmula lineal:
Na2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
141.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E339
EC Index Number:
231-448-7
agency
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede ser un reto complicado. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El hidrogenofosfato de disodio anhidro suele utilizarse como un componente del sistema amortiguador de fosfatos para las etapas cromatográficas posteriores de biomoléculas o la formulación líquida final.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.
Method development for titer determination of three different monoclonal antibodies - cetuximab, trastuzumab, and universal antibody standard using a Chromolith® WP 300 Protein A column.