Documentos clave
1.16976
Supelco
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
75-400 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinónimos:
Peracetic Acid chemical test strips, Peracetic Acid test strip for instrument reader
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Peracetic Acid Test, reflectometric, 75-400 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
descripción
quantitative
Nivel de calidad
Línea del producto
Reflectoquant®
analitos específicos
peracetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: Redox Reactions
intervalo de medida
75-400 mg/L (peracetic acid)
compatibilidad
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detección
reflectometric
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Method: reflectometric with test strips 75 - 400 mg/l Reflectoquant®
Peracetic acid is a frequently used disinfectant. The Reflectoquant Peracetic acid test strips are suited for the selective determination of the peracetic acid concentration in aqueous solutions and to check for the absence of peracetic acid after rinsing processes, also in cases in which hydrogen peroxide is present. Peracetic acid reacts with a phenol derivative to form a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peracetic acid concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for peracetic acid.
Ligadura / enlace
Replaces: 16976-1; 16976
Nota de análisis
function control: conforms
Assay
- standard 1:
135 - 165 mg/l
- standard 2: 225 - 275 mg/l
- standard 3: 315 - 385 mg/l
Información legal
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Ver todo
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.