Merck
388076
Sigma-Aldrich
tert-Butyl peracetate solution
50 wt. % in odorless mineral spirits
Sinónimos:
tert -Butyl peracetate, tert -Butyl peroxyacetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO3C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
t1/2
10 hr(101 °C, 0.2 M in benzene)
concentración
50 wt. % in odorless mineral spirits
índice de refracción
n20/D 1.412
densidad
0.828 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)8-9-6(2,3)4/h1-4H3
Clave InChI
SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Allows the direct copper catalyzed acetoxylation of β-lactams at the 4-position.
Reagent used as a methyl-radical source under photoredox catalysis in conjunction with photocatalyst [Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6 (Aldrich L511765) for late-stage functionalization of biologically active heterocycles.
Late-Stage Functionalization of Biologically Active Heterocycles Through Photoredox Catalysis
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 277-277 (1990)