Saltar a
1.17246
Reflectómetro RQflex® 20
pkg of 1 unit, Reflectoquant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
Reflectoquant®
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
pH measurement: suitable
application(s)
cannabis testing
detection method
reflectometric
General description
Lea las tiras reactivas Reflectoquant® con el reflectómetro portátil RQFlex® 20. El sucesor del RQflex® 10 incorpora una interfaz de usuario intuitiva rediseñada, combinada con una gran precisión. Permite la medición rápida y sencilla de una amplia variedad de parámetros químicos en aplicaciones alimentarias, acuosas y medioambientales.
Packaging
Estuche de fibra
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Good afternoon, I would like to know if there is a measurement uncertainty for this instrument.
    1 answer
    1. Average accuracy is within ± 10% in the middle of the measuring range.
      Helpful?
  2. Hi, I just need to confirm that the instrument is delivered with a calibration certificate. If yes what is validity of the calibration certificate.
    1 answer
    1. 1172460001 is sold without a calibration certificate. The standard contents of the Reflectoquant® RQflex® 20 package comprise the following items:
      1 Reflectometer including strip adapter, Cat. No. 1.17246.0001
      1 Recalibration set, Cat. No. 1.16954.0001
      1 Quick Guide
      4 1.5-V batteries (AAA)
      1 Safety Instructions