Documentos
1.15525
Millipore
Comprimidos de RINGER
for the preparation of RINGER′S solution
About This Item
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
Quality Level
sterility
non-sterile
form
tablet
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7 (20 °C, 2.5 g/L in H2O)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
Los comprimidos RINGER se utilizan para la preparación de la disolución de RINGER. La disolución salina Ringer es isotónica para las bacterias y por lo tanto evita que sean sometidas a estrés osmótico cuando son retiradas de su entorno habitual. Es fisiológicamente superior a la disolución salina fisiológica para organismos sensibles y conserva las células en su condición original. Las sales del medio equilibran el equilibrio osmótico del medio, protegiendo así a los organismos del estrés osmótico causado por el cambio en el entorno.
Application
Los comprimidos RINGER se utilizan para la preparación de la disolución de RINGER, que se utiliza como diluyente isotónico para alimentos, leche y productos lácteos durante el examen microbiológico. La disolución RINGER se utiliza como diluyente para preparar suspensiones en estudios bacteriológicos, especialmente en el examen de la leche y los productos lácteos.
Analysis Note
Aspecto de la disolución (después del autoclave): transparente
valor de pH (después del autoclave): 6,8 - 7,2
Peso (min): ≥ 1,47 g
Peso (máx.): ≤ 1,79 g
Idoneidad (microbiológica): pasa la prueba
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.