Documentos
1.05406
Millipore
Agar GranuCult® Baird-Parker (base)
GranuCult® prime, ISO 6888, ISO 22178, FDA-BAM, APHA, granular, pack of 500 g
Sinónimos:
Agar Baird-Parker, Agar selectivo para Staphylococcus, agar selectivo para Staphylococcus según BAIRD-PARKER (base)
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
APHA
FDA-BAM
ISO 22178
ISO 6888
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.8 (37 °C, 58 g/L in H2O)
solubility
58 g/L
bulk density
570 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Staphylococcus spp.
General description
El agar GranuCult® Baird-Parker (base) se utiliza para el aislamiento y el recuento de Staphylococcus aureus. Este medio contiene cloruro de litio y telurito para inhibir el crecimiento de la flora microbiana acompañante, mientras que el piruvato y la glicina estimulan selectivamente el crecimiento de los estafilococos. El agar es el agente solidificante. El contenido de yema de huevo hace que el medio sea opaco. Las colonias de Staphylococcus presentan dos rasgos característicos cuando se cultivan en este medio: a) se forman zonas y anillos característicos como resultado de la lipólisis y la proteólisis, y b) la reducción del telurito a telurio produce una coloración negra. La reacción de la yema de huevo y la reducción del telurito suelen ocurrir junto con una reacción coagulasa positiva y, por tanto, pueden servir como índice para esta última. De acuerdo con la EN ISO 6888-1, se aconseja la adición de sulfametacina para suprimir el crecimiento y la invasión del género Proteus , si se sospecha su presencia en la muestra problema.
Application
El agar GranuCult® Baird-Parker (base) se utiliza para el aislamiento, la identificación presuntiva y el recuento de Staphylococcus aureus en alimentos humanos y piensos animales, así como en otros materiales.
Linkage
Sustituye a: 1.05406.5007
Analysis Note
Aspecto (transparencia): de transparente a turbio
Aspecto (color): amarillento-marrón
Valor de pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Comportamiento de solidificación (2 horas, 45 °C): líquido
Prueba de promoción del crecimiento según la actual versión de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo en medio de referencia (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Inóculo en medio de referencia (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Recuento de colonias (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Recuento de colonias (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Recuperación en medio problema (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 50 %
Recuperación en medio problema (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≥ 50 %
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): sin crecimiento
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): sin crecimiento
Crecimiento (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): sin límite
Crecimiento (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): sin límite
Crecimiento (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): sin límite
Crecimiento (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): sin límite
Colonias (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): Colonias negras o grises con un halo transparente
Colonias (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): Colonias negras o grises con un halo transparente
Colonias (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): Colonias negras o grises sin halo transparente
Colonias (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): Colonias negras o grises sin halo transparente
Colonias (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00086)): Colonias negras o grises sin halo transparente
Colonias (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): Colonias marrones o negras sin halo transparente
Incubación:
de 24 ± 2 a 48 ± 2 horas a 37 ± 1 °C Condiciones aerobias
E.coli 48 ± 2 horas a 37 ± 1 °C Condiciones aerobias
Una tasa de recuperación del 50 % es equivalente a un valor de productividad de 0,5.
El recuento de colonias indicado se obtiene de la suma de una determinación triple.
Medios de referencia: Agar de triptona de soja
Other Notes
El medio preparado va de transparente a turbio y es marrón amarillento.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
Artículos
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.