Documentos
1.09162
Supelco
Disolución de hidróxido de tetra-n-butilamonio
c[(C₄H₉)₄NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N) in 2-propanol/methanol, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Sinónimos:
Disolución de hidróxido de amonio cuaternario
About This Item
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
product name
Disolución de hidróxido de tetra-n-butilamonio, in 2-propanol/methanol for titrations in nonaqueous media c[(C4H9)4NOH] = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
agency
reag. USP
Quality Level
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.792 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Análisis simultáneo de los ácidos deshidroacético, benzoico, sórbico y salicílico en productos cosméticos mediante extracción en fase sólida y cromatografía de líquidos de alto rendimiento: se destaca la aplicación del hidróxido de tetra-n-butilamonio como reactivo de par iónico en el análisis cromatográfico de diversos ácidos en productos cosméticos. El estudio demuestra su eficacia para mejorar la extracción y la solubilidad de analitos, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para químicos e investigadores en análisis farmacéuticos y medioambientales (Mikami et al., 2002).
Features and Benefits
Acreditación:
Esta disolución volumétrica es analizada por nuestro laboratorio de calibración D-K-15185-01-00, acreditado según la DIN EN ISO/IEC 17025 para el análisis de concentraciones de cantidad de sustancia en disoluciones volumétricas por DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Organismo Nacional de Acreditación Alemán). El certificado de acreditación puede encontrarse en www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Forma líquida
Concentración de cantidad de sustancia 0,0994 - 1,006 mol/l.
Incertidumbre de la medición ± 0,0004 mol/l.
Compatibilidad con los SRM del NIST
La concentración se determina mediante valoración volumétrica y se refiere a 20 °C.
La concentración de cantidad de sustancia de esta disolución volumétrica es compatible con el material de referencia patrón primario (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Gaithersburg, EE.UU. (ácido benzoico SRM 350 del NIST) mediante el patrón volumétrico ácido benzoico (referencia 1.02401), material de referencia certificado según ISO 17034, analizado por nuestro laboratorio de calibración acreditado de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania, según DIN EN ISO/IEC 17025. La incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida de la medición con un factor de cobertura k = 2 que cubre un nivel de confianza del 95 %.
Nota: El título es un factor de corrección para variaciones de la disolución volumétrica, el equipo de valoración, la temperatura y otras condiciones de laboratorio. Para la obtención de resultados de valoración correctos se recomienda determinar un valor con el equipo específico del laboratorio y en condiciones específicas de laboratorio directamente después de la apertura de una nueva botella y a intervalos de tiempo regulares.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C