Saltar a
1.02405
Carbonato de sodio
volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM Certipur®
Sinónimos:
Sosa anhidra, Ceniza de soda, Sal de disodio del ácido carbónico, Soda calcinada
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Na2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
105.99
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Index Number:
207-838-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Certipur®
form
solid
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
solubility
212.5 g/L
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
General description
El carbonato de sodio es un patrón volumétrico fabricado en condiciones estrictas y medido con la máxima precisión posible. Su fracción de masa se determina mediante valoración potenciométrica y está cualificada en un laboratorio acreditado con la norma DIN EN ISO/IEC 17025.
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
Se utiliza como material de referencia certificado (CRM) para la normalización de disoluciones volumétricas en valoraciones acidimétricas, según la USP y la Ph. Eur.
Biochem/physiol Actions
Componente amortiguador, puede utilizarse para eliminar las proteínas periféricas de membrana.
Features and Benefits
  • Disponible como sólido en una botella de vidrio segura para garantizar su estabilidad durante toda la vida útil hasta su apertura.
  • Material de referencia certificado según la ISO 17034
  • Material de gran pureza conforme a los SRM del NIST
  • Medido en un laboratorio acreditado con la norma DIN EN ISO/IEC 17025
  • De acuerdo con el capítulo de reactivos de la USP y la Ph. Eur
  • Gran calidad que ofrece determinaciones precisas de los valores
  • Acompañado de un certificado de análisis (CoA)
Packaging
Los números de referencia (SKU)-tamaño de envase que acaban en «3» son SmartChemicals con una etiqueta RFID para la transferencia perfecta de datos al instrumento, por ejemplo, xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003. Más información en www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbonato de sodio
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf