Merck
178780
Sigma-Aldrich
Hidróxido de tetrabutilamonio solution
greener alternative
40 wt. % in H2O
Sinónimos:
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Número de CAS:
Peso molecular:
259.47
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
form
liquid
Quality Level
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.405
density
0.99 g/mL at 25 °C
greener alternative category
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
General description
El hidróxido de tetrabutilamonio es una sal de amonio cuaternario utilizada principalmente como catalizador de transferencia de fase y base fuerte. Puede sintetizarse a partir del yoduro de tetrabutilamonio.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es muy eficiente y mejora la eficiencia catalítica. Pulse aquí si desea más información.
Application
La disolución de hidróxido de tetrabutilamonio (TBAOH) puede utilizarse en los estudios siguientes:
  • Para la disolución de celulosa al 10p % en condiciones de temperatura ambiente.
  • Como catalizador durante la síntesis de 1,2,4-oxadiazoles.
  • Preparación de sales de TBAOH de ácidos grasos.
Caution
Puede cristalizar por debajo de los 30 °C
El calentamiento y la agitación suaves deben redisolver el sólido
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Tetrabutylammonium Hydroxide
Bos ME.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
B B Y Lau et al.
Bioresource technology, 197, 252-259 (2015-09-08)
Aqueous solutions of tetrabutylphosphonium hydroxide have been evaluated as pretreatment media for rice husks, prior to sulphuric acid hydrolysis or cellulase enzymatic hydrolysis. Varying the water:tetrabutylphosphonium hydroxide ratio varied the rate of delignification, as well as silica, lignin and cellulose
Construction of 3, 5-substituted 1, 2, 4-oxadiazole rings triggered by tetrabutylammonium hydroxide: a highly efficient and fluoride-free ring closure reaction of O-acylamidoximes.
Otaka H, et al.
Tetrahedron Letters, 55(5), 979-981 (2014)
Tetrabutylammonium Hydroxide as Titrant for Acids in Nonaqueous Solutions.
Cundiff RH and Markunas PC.
Analytical Chemistry, 28(5), 792-797 (1956)
Foaming and emulsifying properties of fatty acids neutralized by tetrabutylammonium hydroxide.
Fameau AL, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 403, 87-95 (2012)