Documentos clave
05-465
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-GRK 2/3 (βARK 1/2), clon C5/1.1
clone C5/1.1, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
G-protein coupled receptor kinase 2, adrenergic, beta, receptor kinase 1, beta adrenergic receptor kinase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C5/1.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, bovine, chicken, human, rabbit, pig
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
La cinasa del receptor beta-adrenérgico fosforila específicamente la forma ocupada por el agonista de los receptores beta-adrenérgicos y los receptores acoplados a la proteína G relacionados. En general, la enzima ADRBK2, también conocida como GRK3, tiene una semejanza de aminoácidos del 85 % con la ADRBK1, y el dominio catalítico de la proteína cinasa tiene una semejanza del 95 %. El ARNm de la ADRBK2 es de aproximadamente 8 kilobases con una distribución similar a la de ADRBK1. Estos datos sugieren la existencia de una familia de receptores cinasas que pueden servir ampliamente para regular la función del receptor.
La GRK2 fosforila el receptor beta-2 adrenérgico. Es una enzima citosólica ubicua que fosforila específicamente la forma activada de los receptores beta-adrenérgicos y los acoplados a la proteína G relacionados.
Especificidad
Este anticuerpo reconoce la GRK2/3,, Pm 80 kDa. También se detectan otras bandas a 85 y 50 kDa cuando se utilizan concentraciones mayores del anticuerpo.
Inmunógeno
Epítopo: aminoácidos 483-485
Proteína de fusión GST parcial que corresponde al carboxilo terminal de la GRK3 (βARK2) (a.a. 467-688). Este inmunógeno comparte homología con la GRK2 (βARK1). El epítopo mínimo reconocido por el anticuerpo consiste en los a.a. 483-485. Clon C5/1.1.
Aplicación
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección de la GRK 2/3 (βARK 1/2) usando este anticuerpo anti-GRK 2/3 (βARK 1/2), clon C5/1,1 validado para utilizar en IP e WB.
Inmunoprecipitación:
un lote anterior de este anticuerpo se usó para inmunoprecipitar la GRK2/3 de células transfectadas, como ha demostrado un laboratorio independiente.
Subcategoría de investigación
Comunicación mediante GPCR, AMPc/GMPc y calcio
Calidad
Evaluada de manera sistemática mediante inmunotransferencia en lisados RIPA de fibroblastos 3T3/A31 de ratón, preparación de citosol cerebral bovino, mioblastos L6 de rata, carcinoma A431 humano o lisados de células HeLa humanas.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0.1-1 µg/ml de este lote detectaron la GRK2/3 (βARK 1/2) en lisados RIPA de fibroblastos 3T3/A31 de ratón. Lotes anteriores de este anticuerpo detectaron la GRK2/3 en preparaciones citosólicas cerebrales bovinas, mioblastos L6 de rata, carcinoma humano A431 y lisados de RIPA de células HeLa humanas.
Descripción de destino
80 kDa
Forma física
IgG2aκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 mM y azida sódica al 0,05 %. Disolución congelada.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Nota de análisis
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-305, lisado 3T3/A31. Agregue 2,5  μl l de 2-mercaptoetanol/100  μl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20  μg del lisado reducido por carril para minigeles.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
N Canibe et al.
Journal of animal science, 81(8), 2019-2031 (2003-08-21)
The effect of feeding dry feed (DF), nonfermented liquid feed (NFLF), and fermented liquid feed (FLF) to growing pigs on aspects of gastrointestinal ecology and on performance was investigated. Nonfermented liquid feed was prepared by mixing feed and water at
L Iacovelli et al.
Molecular pharmacology, 65(5), 1103-1110 (2004-04-23)
We examined the role of G-protein coupled receptor kinase-2 (GRK2) in the homologous desensitization of mGlu4 metabotropic glutamate receptors transiently expressed in human embryonic kidney (HEK) 293 cells. Receptor activation with the agonist l-2-amino-4-phosphonobutanoate (l-AP4) stimulated at least two distinct
Irini Topalidou et al.
PLoS genetics, 13(10), e1007032-e1007032 (2017-10-03)
The NALCN/NCA ion channel is a cation channel related to voltage-gated sodium and calcium channels. NALCN has been reported to be a sodium leak channel with a conserved role in establishing neuronal resting membrane potential, but its precise cellular role
Maternal low-protein diet programs cardiac beta-adrenergic response and signaling in 3-mo-old male offspring.
Fernandez-Twinn, DS; Ekizoglou, S; Wayman, A; Petry, CJ; Ozanne, SE
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null
S K DebBurman et al.
The Journal of biological chemistry, 271(37), 22552-22562 (1996-09-13)
G protein-coupled receptor kinases (GRKs) mediate agonist-dependent phosphorylation of G protein-coupled receptors (GPRs) and initiate homologous receptor desensitization. Previously, we reported that charged phospholipids directly interacted with the two GRK isoforms, GRK2 and GKR3, via a pleckstrin homology (PH) domain