SYNR32
Synthware™ PTFE septa for use with GL caps
GL 32
Sinónimos:
Synthware R32, silicone seal
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware R32
fitting
GL 32
General description
Synthware™ replacement PTFE lined silicone septum.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)