27168
Revestimiento de tapón de PTFE
white PTFE liner, diam. × thickness 18 mm × 0.010 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE liner
white PTFE liner
description
Oversized for better sealing ability.
packaging
pkg of 100 ea
diam. × thickness
18 mm × 0.010 in.
compatibility
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)