H11696
Hexamethylenediamine
98%
Sinónimos:
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4 (vs air)
Ensayo
98%
Formulario
crystalline solid
lim. expl.
6.3 %
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L)
bp
204-205 °C
mp
42-45 °C (lit.)
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Clave InChI
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ppm1a(24666)
Categorías relacionadas
Aplicación
- Reactant for the synthesis of dialkyl hexamethylene-1,6-dicarbamate with alkyl carbamate in the presence of various metal catalysts via the transesterification reaction.
- Surface modifier for chlorinated and fluorinated nanodiamond synthesized by detonation.
- Reactant with adipic acid for the synthesis of nylon 6-6 by polycondensation.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)