A26357
Adipic acid
99%
Sinónimos:
ADI-PURE® LGA adipic acid, ADI-PURE® high purity adipic acid, Hexanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 159.5 °C)
Ensayo
99%
Formulario
solid
temp. de autoignición
788 °F
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Aliphatic polyesters by reacting with ethyleneglycol/1,3 propyleneglycol/1,4-butanediol using inorganic acid as a catalyst.
- Cyclopentanone using a weak base such as Na2CO3.
- Linear polybutylene adipate (PBA) having carboxylic acids at the terminals by reacting with 1,4-butanediol.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
196 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?