920703
((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)methyl)proline
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(OC(N1CCC(CC1)CN2CCCC2C(O)=O)=O)C
InChI
1S/C16H28N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)17-9-6-12(7-10-17)11-18-8-4-5-13(18)14(19)20/h12-13H,4-11H2,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
RIWULNINLIEMRM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Similar linkers in this series:
920533
920649
920665
920673
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)