920630
5-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxo-2,6-diazaspiro[3.6]decan-6-yl)picolinic acid
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(OC(N1CC2(CCCCN(C2=O)C3=CC=C(C(O)=O)N=C3)C1)=O)C
Clave InChI
LUYPPHXDSMONDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Similar linkers in this series:
920592
920711
920614
920622
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)