Merck
920665
Sigma-Aldrich
2-(1-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
Sinónimos:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H23N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
309.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
Nivel de calidad
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)(OC(N1CCCC(N2C=C(C=N2)CC(O)=O)C1)=O)C
InChI
1S/C15H23N3O4/c1-15(2,3)22-14(21)17-6-4-5-12(10-17)18-9-11(8-16-18)7-13(19)20/h8-9,12H,4-7,10H2,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
XJTDXDGKXHCYGD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(1-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920533
920649
920673
920703
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Practum is a registered trademark of Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)