749001
4,6-Dioxoheptanoic acid-3,4,5,6,7-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Succinylacetone-3,4,5,6,7-13C5
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313CO13CH213CO13CH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
163.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.13
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
66-67 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[13CH3][13C](=O)[13CH2][13C](=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
WYEPBHZLDUPIOD-JBSMRZEESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?