Merck
252964
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphine
98%
Sinónimos:
HPPh2, Ph2PH
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2PH
Número de CAS:
Peso molecular:
186.19
Beilstein:
742504
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
2 mmHg ( 110 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.625 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1(PC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H11P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clave InChI
GPAYUJZHTULNBE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Deprotonation of Ph2PH gives diphenylphosphide, used for synthesis of novel phosphine ligands, Wittig-Horner reagents, and phosphonium salts; source of phosphorus-centered radicals.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Lars Riis Damgaard et al.
Analytica chimica acta, 1101, 135-140 (2020-02-08)
Nitrous oxide is an important greenhouse gas and there is a need for sensitive techniques to study its distribution in the environment at concentrations near equilibrium with the atmosphere (9.6 nM in water at 20 °C). Here we present an electrochemical sensor
Brumwell, J. E.; Simpkins, N. S. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 1215-1215 (1993)
Posner, G. H.; Nelson, T. D.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 4339-4339 (1991)
Schow, S. R.; Bloom, J. D. et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 2662-2662 (1986)
Yu Wang et al.
Science advances, 5(6), eaaw5623-eaaw5623 (2019-06-13)
The behavior of individual nanocrystals during superlattice phase transitions can profoundly affect the structural perfection and electronic properties of the resulting superlattices. However, details of nanocrystal morphological changes during superlattice phase transitions are largely unknown due to the lack of