Merck
D1415
4,6-Dioxoheptanoic acid
powder
Sinónimos:
Succinylacetone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COCH2COCH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
mp
66-67 °C (lit.)
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
WYEPBHZLDUPIOD-UHFFFAOYSA-N
Application
4,6-Dioxoheptanoic acid has been used:
  • as component of dendritic cell conditioning medium and in the inhibition of ALA dehydratase (ALAD) in dendritic cells(50)
  • as an inhibitor of heme biosynthesis in human mononuclear cells(51) and HeLa cells(52)
  • as a standard for the quantification of succinylacetone from Plasmodium falciparum cultures(53)
Biochem/physiol Actions
An inhibitor of heme biosynthesis
4,6-Dioxoheptanoic acid is an inhibitor of heme biosynthesis. It is a catabolic byproduct of tyrosine breakdown and inhibits δ-aminolevulinic acid (ALA) dehydratase enzyme. It is a potential marker for detecting tyrosinemia type I and is measured in dried blood spot of new borns.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)