739383
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4carbaldehyde, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole, 4-Formyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.497
densidad
1.423 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC1(F)Oc2cccc(C=O)c2O1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-3-1-2-5(4-11)7(6)13-8/h1-4H
Clave InChI
NIBFJPXGNVPNHK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
196.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
91.1 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)