Merck
CLS3452
Corning® Transwell® 6 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, pack of 6, case of 24
Sinónimos:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
Pore size:
3.0 μm
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Plaquitas para cultivo celular con membrana de poliéster Corning® Transwell®, 24 mm Transwell with 3 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
case of 24, pack of 6
manufacturer/tradename
Corning 3452
technique(s)
cell culture: suitable
insert working volume
1.5 mL
membrane diam.
24 mm
membrane thickness
10 μm
size
6 wells
surface area
4.67 cm2 , cell growth area
well working volume
2.6 mL
color
clear
pore size
3.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Las plaquitas para cultivo celular Transwell son cómodas unidades de soporte permeables y fáciles de utilizar para el estudio de líneas celulares tanto dependientes como independientes de anclaje. Se caracterizan por una membrana de poliéster trasparente microscópicamente fina, de 10 mm, que es tratada para un crecimiento y fijación óptimos de las células en cultivo de tejidos.
Proporcionan una excelente visibilidad celular bajo el microscopio de contraste de fase y permiten la evaluación de la viabilidad celular y de la formación de monocapas.
  • 10μm thick transparent polyester membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
  • Excellent visibility under phase contrast microscopy
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)